Merck
438669
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium silicate solution
15-20 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Tetramethylammonium salt with silicic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4N(OH) · 2SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
stężenie
15-20 wt. % in H2O
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/4C4H12N.O4Si/c5*1-5(2,3)4/h4*1-4H3;/q4*+1;-4
Klucz InChI
APSPVJKFJYTCTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes