Merck
427470
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
99%
Synonim(y):
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)benzylamine, (S)-(−)-N-Benzyl-α-phenylethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NHCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.30
Beilstein:
3650264
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]19/D −40°, neat
czystość optyczna
ee: ≥97% (HPLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.563 (lit.)
bp
171 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
C[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)16-12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13,16H,12H2,1H3/t13-/m0/s1
Klucz InChI
ZYZHMSJNPCYUTB-ZDUSSCGKSA-N
Zastosowanie
Można zastosować(S)-(-)-N-benzylo-α-metylobenzyloaminę:
  • W jednym z kluczowych etapów syntetycznych do przygotowania leku kardioprotekcyjnego o nazwie CP-060S.
  • Do przygotowania (1S,2S,3S,5R)-tert-butylo 3-[benzylo((S)-1-fenyloetylo)amino]-6,6-dimetylobicyklo[3.1.1]heptano-2-karboksylanu, półproduktu stosowanego do syntezy β- i γ-aminokwasów na bazie pinanu.
  • Przygotowanie pochodnych mocznika jako silnych środków przeciwdrobnoustrojowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective synthesis of pinane-based beta-and gamma-amino acids via conjugate addition of lithium amides and nitromethane
Szakonyi Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(20), 2498-2504 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
427470-10ML4061832104584
427470-50ML4061837640414