Merck
425508
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Bromek 2,6-ksylomagnezowy, Bromo(2,6-dimetylofenylo)magnez
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1[Mg]Br
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Można stosować bromek 2,6-dimetylofenylomagnezowy:
  • Jako półprodukt w syntezie dibutylo(5,10-dihydro-1,9-di-p-toluoilo-5-p-tolilodipyrrinato)cyny(IV), która jest dalej wykorzystywana do otrzymywania porfiryny na bazie cynku.
  • Jako substrat do otrzymywania podstawionych fluorenów w reakcji z 2-podstawionymi arenosulfonianami i dihaloarenami.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nearly Chromatography-Free Synthesis of the A3B-Porphyrin 5-(4-Hydroxymethylphenyl)-10, 15, 20-tri-p-tolylporphinatozinc (II).
Zaidi SHH, et al.
Organic Process Research & Development, 10(2), 304-314 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
425508-100ML4061837843914
425508-800ML4061837843921