Merck
423327
Sigma-Aldrich
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
98%
Synonim(y):
2,4-Di-(tert -butyl)-6-(5-chloro-2H -benzo[d ][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -butylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert -butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
150-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
Klucz InChI
UWSMKYBKUPAEJQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol belongs to the class of benzotriazole based UV absorbers and UV filters, which can be used in cosmetics and personal care products, such as shampoos, body lotions and sunscreens.
Zastosowanie
UV absorber
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multiresidue analytical method for the determination of antimicrobials, preservatives, benzotriazole UV stabilizers, flame retardants and plasticizers in fish using ultra high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
Kim J, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(22), 3511-3520 (2011)