Merck
422746
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
98%
Synonim(y):
2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -amylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2-(3′,5′-Di-tert -amyl-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert -amyl-2-hydroxyphenyl)-2H -benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
80-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol (UV-328) is an ultraviolet (UV) stabilizer with a phenolic group connected to the benzotriazole structure. These phenolic groups facilitate the absorption of UV light. UV-328 is mainly used in as a light stabilizer for coating and as an additive for industrial polymers.
Zastosowanie
UV-328 is a class of benzotriazole derivatives that can potentially be used as corrosion inhibitors in heat resistant fluids in aircraft, brake fluids in automobiles and for other industrial cooling systems.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of benzothiazole and benzotriazole derivates in tire and clothing textile samples by high performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.
Avagyan R, et al.
Journal of Chromatography A, 1307(22), 119-125 (2013)
Contamination of benzotriazole ultraviolet stabilizers in house dust from the Philippines: Implications on human exposure.
Kim J, et al.
The Science of the Total Environment, 424, 174-181 (2012)
Sarah S D Lafleur et al.
Macromolecular rapid communications, 40(9), e1800811-e1800811 (2019-03-07)
Optical patterns are produced on the surface of drawn linear polyethylene containing 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (BZT), a photothermal dye, by direct laser writing. The photothermal dye absorbs the UV light and dissipates heat in the polyethylene film. This heat locally results in
Stefan Weiss et al.
Analytical chemistry, 77(22), 7415-7420 (2005-11-16)
The first method for the determination of commonly used corrosion inhibitors in environmental water samples by liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry is presented. Benzotriazole (BTri) and the two isomers of tolyltriazole (5- and 4-TTri) are separated in an isocratic run.
Multiresidue analytical method for the determination of antimicrobials, preservatives, benzotriazole UV stabilizers, flame retardants and plasticizers in fish using ultra high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
Kim J, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(22), 3511-3520 (2011)