Merck
421359
Sigma-Aldrich
MERPOL® SH surfactant
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
temp. przejścia
cloud point 48 °C (2 wt. % aqueous solution)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
Zastosowanie
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Informacje prawne
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.1 - 100.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35.6 - 37.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)