Kluczowe dokumenty
421340
Sigma-Aldrich
MERPOL® SE surfactant
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
Opis ogólny
Nonionic.
Zastosowanie
Low foaming wetting agent.
Informacje prawne
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kohichi Kawahara et al.
Glia, 64(11), 1938-1961 (2016-07-28)
To differentiate subtypes of microglia (MG), we developed a novel monoclonal antibody, 9F5, against one subtype (type 1) of rat primary MG. The 9F5 showed high selectivity for this cell type in Western blot and immunocytochemical analyses and no cross-reaction