Kluczowe dokumenty
388866
Brij® 93
average Mn ~357
Synonim(y):
Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (2) oleyl ether
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.26 psi ( 20 °C)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~357
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
ciąg SMILES
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?