42000101
PRONOVA® UP MVG
medium viscosity sodium alginate, viscosity >200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Synonim(y):
High Molecular Weight TM=["PRONOVA"] UP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw >200 kDa (approximate)
skład
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
zanieczyszczenia
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
lepkość
>200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)