Kluczowe dokumenty
4202001
Sigma-Aldrich
PRONOVA® SLG 20
sodium alginate solution, Mw 75-150 kDa, guluronate monomer units ≥60 %
Synonim(y):
Sterylny alginian sodu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
sterylność
sterile (Total viable count (CFU/g))
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 75-150 kDa
skład
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
lepkość
20-99 mPa.s, 1 % in water(20 °C)
Opis ogólny
SLG-20 jest wytwarzany z alginianu, w którym ponad 60% jednostek monomeru stanowi guluronian i jest wysoce oczyszczonym i dobrze scharakteryzowanym alginianem sodu. Masa cząsteczkowa PRONOVA SLG-20 mieści się w zakresie 75000 - 220000 g/mol. Bardzo niski poziom endotoksyn, białek i sterylności produktu pozwala na dużą różnorodność zastosowań in vitro i in vivo.
Zastosowanie
Przykłady zastosowań alginianów Pronova obejmują: enkapsulację żywych komórek i białek terapeutycznych w lekach stosowanych w terapii komórkowej, krioprotektanty, spoiwo kitu kostnego do inżynierii tkankowej, biodrukowanie 3D, pianki i rusztowania tkanek komórkowych, hydrożele, zaawansowane dostarczanie leków i implanty, leczenie ran i urządzenia medyczne.
Informacje prawne
Produkt firmy Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
NIE STOSOWAĆ U LUDZI
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
4202001-250MG4065267988238