Kluczowe dokumenty
42000501
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP VLVG
very low viscosity sodium alginate, viscosity <20 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Synonim(y):
Ultraczysty alginian sodu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw <75 kDa (approximate)
skład
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
zanieczyszczenia
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
lepkość
<20 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Opis ogólny
PRONOVA UP VLVG to alginian sodu o bardzo niskiej lepkości (poniżej 20 mPas), w którym minimum 60% jednostek monomeru stanowi guluronian.
Zastosowanie
Przykłady zastosowań alginianów Pronova obejmują: enkapsulację żywych komórek i białek terapeutycznych w lekach stosowanych w terapii komórkowej, krioprotektanty, spoiwo kitu kostnego do inżynierii tkankowej, biodrukowanie 3D, pianki i rusztowania tkanek komórkowych, hydrożele, zaawansowane dostarczanie leków i implanty, leczenie ran i urządzenia medyczne.
Informacje prawne
Produkt firmy Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
NIE STOSOWAĆ U LUDZI
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)