Kluczowe dokumenty
662534
4-Mercaptobenzoic acid
technical grade, 90%
Synonim(y):
4-Carboxybenzenethiol, 4-Carboxythiophenol, 4-Mercaptobenzoic acid, p-Carboxybenzenethiol, p-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
solid
mp
215-224 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Klucz InChI
LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- SERS substrate for food adulteration detection: 4-Mercaptobenzoic acid was employed in the layer-by-layer biopolymer assembly for the in situ fabrication of AuNP plasmonic paper, serving as a SERS substrate useful in detecting food adulteration (Viriyakitpattana et al., 2024).
- Development of magneto-plasmonic nanoparticles: Research highlighted the use of 4-Mercaptobenzoic acid in the multiwavelength SERS of magneto-plasmonic nanoparticles, obtained through combined laser ablation and solvothermal methods, showing versatility in nanoparticle synthesis (Talaikis et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?