Key Documents
42000001
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP LVG
low viscosity sodium alginate, viscosity 20-200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Synonim(y):
Ultra-Pure Low Viscosity Gel
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 75-200 kDa (approximate)
skład
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
zanieczyszczenia
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
lepkość
20-200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Opis ogólny
PRONOVA UP LVG is a low viscosity (20-200 mPas) sodium alginate where minimum 60% of the monomer units are guluronate.
Zastosowanie
Examples of Pronova UltraPure Alginates applications include: encapsulation of living cells and therapeutic proteins for cell therapy medications, cryoprotectant, bone putty binder for tissue engineering, 3D bioprinting, foams and cell tissue scaffolds, hydrogels, advanced drug delivery and implants, wound management, and medical devices.
Informacje prawne
Product of Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
NOT FOR USE IN HUMANS
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)