Merck
419087
Sigma-Aldrich
Barium trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Barium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid barium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3SO3)2Ba
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.47
Beilstein:
3729346
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ba/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Ba(CF3SO3) może być wykorzystany jako prekursor do syntezy:
  • Trifluorometanosulfonianów metali alkalicznych i srebra.
  • Trifluorometanosulfonian sodu (triflan sodu) w reakcji z siarczanem sodu. Triflan sodu znajduje zastosowanie w syntezie organicznej jako wydajny katalizator, a także jako reagent w katalitycznych asymetrycznych reakcjach typu Mannicha i reakcjach Dielsa-Aldera.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sodium 1, 1, 1-Trifluoromethanesulfonate
Surya Prakash GK and Mathew T
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Daniel Lundberg et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(21), 14525-14536 (2018-05-17)
The structures of the N,N-dimethylformamide (dmf), N,N-dimethylacetamide (dma), and N,N-dimethylpropionamide (dmp) solvated strontium and barium ions have been determined in solution using large angle X-ray scattering and EXAFS spectroscopy. The strontium ion has a mean coordination number (CN) between 6.2
Yan-ping Zhu et al.
Organic letters, 14(20), 5378-5381 (2012-10-13)
An I(2)-CF(3)SO(3)H synergistic promoted sp(3) C-H bond diarylation protocol was developed for the synthesis of 2,2-bis(4-(dimethylamino)phenyl)-1-aryl ethanones. The reaction performed well in the absence of any metal and ligand. It integrated three reactions with different mechanisms (iodination, Kornblum oxidation, and
Luka S Kovacevic et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(34), 8516-8519 (2012-07-19)
Superelectrophiles: Formamides were designed that when treated with triflic anhydride would be transformed into superelectrophilic amidine dications. These dications were so electrophilic that they underwent in situ dealkylation by the triflate anion (see scheme; Tf = trifluoromethanesulfonyl). DFT calculations were
Yusuke Imazaki et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(36), 14760-14763 (2012-08-25)
Aryl triflates were transformed to aryl bromides/iodides simply by treating them with LiBr/NaI and [Cp*Ru(MeCN)(3)]OTf. The ruthenium complex also catalyzed the transformation of alkenyl sulfonates and phosphates to alkenyl halides under mild conditions. Aryl and alkenyl triflates undergo oxidative addition