Merck
412929
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one
99%
Synonim(y):
Ethyl maltol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
85-95 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
ciąg SMILES
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Synteza i mechanizm działania przeciw oomycete: Badania koncentrowały się na syntezie sulfonianowych pochodnych etylomaltolu, obejmujących 2-etylo-3-hydroksy-4H-piran-4-on, i ich zastosowaniu w zwalczaniu patogenów oomycete, zapewniając wgląd we wstępne mechanizmy, które zwiększają wydajność rolnictwa i zarządzanie chorobami (Xing et al., 2022).
  • Aktywność redoks w kompleksach Co(III): W badaniu zbadano wpływ zastąpienia tradycyjnych trójmodalnych donorów dwoma chelatorami 2N w kompleksach Co(III) zawierających maltolato (pochodną 2-etylo-3-hydroksy-4H-piran-4-onu) na ich zachowanie redoks i aktywność cytotoksyczną, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych środków terapeutycznych (Nagy et al., 2021).
  • Charakterystyka związków aromatycznych wina: Rola 2-etylo-3-hydroksy-4H-piran-4-onu w charakteryzowaniu związków zapachowo-czynnych w różnych winach wiśniowych została zbadana przy użyciu chromatografii gazowej-spektrometrii masowej i olfaktometrii, podkreślając jego znaczenie w zwiększaniu atrybutów sensorycznych i jakości wina (Niu et al., 2011).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile and semi-volatile components of oak wood chips analysed by accelerated solvent extraction (ASE) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Vichi S, et al.
Food Chemistry, 102(4), 1260-1269 (2007)
Carlyle Ribeiro Lima et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(7), 9591-9605 (2014-07-09)
Tyrosinase is a key enzyme in melanin synthesis and widely distributed in plants and animals tissues. In mammals, this enzyme is related to pigment production, involved in wound healing, primary immune response and it can also contribute to catecholamines synthesis
Mutlu Dilsiz Aytemir et al.
Archiv der Pharmazie, 337(5), 281-288 (2004-04-20)
In this study, thirteen 3-hydroxy-6-methyl-2-substituted 4H-pyran-4-one derivatives were synthesized for the evaluation of their potential anticonvulsant activity. Mannich bases were prepared by the reaction of substituted piperazine derivatives with allomaltol and formaline. The structures of the synthesized compounds were confirmed
Yunwei Niu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(23), 2287-2293 (2011-07-06)
To characterize the aroma of cherry wine, five samples were analyzed by quantitative descriptive sensory analysis, gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and gas chromatography-olfactometry (GC-O). The aroma of cherry wines was described by 6 sensory terms as fruity, sour, woody, fermentation
R D Abeysinghe et al.
European journal of nuclear medicine, 21(10), 1141-1147 (1994-10-01)
In order to identify new compounds which label platelets without affecting their function, three classes of metal chelating agents have been compared with oxine for their efficiency of indium-113m platelet labelling and for their short- and long-term effects on platelet