Merck
411345
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-serine methyl ester
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH[NHC(C6H5)3]CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +31°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
148-150 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](CO)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23NO3/c1-27-22(26)21(17-25)24-23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24-25H,17H2,1H3/t21-/m0/s1
Klucz InChI
LXAWQKKSNNYYEK-NRFANRHFSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)