Merck
410888
Sigma-Aldrich
3-Bromo-3-buten-1-ol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(Br)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.00
Beilstein:
1737671
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
64-65 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCC(Br)=C
InChI
1S/C4H7BrO/c1-4(5)2-3-6/h6H,1-3H2
Klucz InChI
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-bromo-3-buten-1-ol jest alkoholem pierwszorzędowym. Zbadano acetylowanie 3-bromo-3-buten-1-olu kwasem octowym katalizowane tosylanem iterbu(III).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 227-227 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1723-1723 (1981)
Tetrahedron Letters, 27, 3017-3017 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 1621-1621 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 3894-3894 (1983)