Merck
408018
Sigma-Aldrich
N-Benzylmaleimide
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
maleimide
phenyl
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)N1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
Klucz InChI
MKRBAPNEJMFMHU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-benzylomaleimid jest N-podstawionym maleimidem i opisano jego łatwą i szybką syntezę za pomocą mikrofal. Opisano rodnikową i anionową kopolimeryzację N-benzylomaleimidu z optycznie czynnym N-(L-mentoksykarbonylometylo)maleimidem. Zbadano katalizowaną zasadą asymetryczną cykloaddycję antronu z N-benzylomaleimidem w obecnościC2-chiralnych pirolidyn. Stereoselktywna, katalizowana irydem reakcja podwójnej inkorporacji styrenu z N-benzylomaleimidem daje produkt cykliczny.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microwave-induced One-pot Synthesis of N-carboxyalkyl Maleimides and Phthalimides.
Borah N, et al.
J. Chem. Res. Synop., 5, 272-273 (1998)
Construction of a single-chain Fv from an antibody which catalyses a Diels Alder cycloaddition.
L Brooks et al.
Biochemical Society transactions, 24(2), 313S-313S (1996-05-01)
Copolymerization of optically active N-(l-menthoxycarbonylmethyl) maleimide with N-phenyl-or N-benzylmaleimide.
Kagawa K, et al.
Polymer, 36(5), 941-948 (1995)
Asymmetric cycloaddition of anthrone with N-substituted maleimides with C2-chiral pyrrolidines.
Tokioka K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(1), 101-107 (1997)
X Wang et al.
Organic letters, 2(22), 3509-3512 (2000-11-18)
[reaction: see text] A new strategy for the synthesis and purification of synthetic intermediates is described using anthracene-tagged ester substrates in conjunction with an N-benzylmaleimide resin. Anthracene chemical tags permit use of standard solution-phase reaction conditions and reaction-monitoring techniques.