Merck
386421
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylmaleimide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
maleimide
ciąg SMILES
CC(C)(C)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H11NO2/c1-8(2,3)9-6(10)4-5-7(9)11/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
YEKDUBMGZZTUDY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiaofeng Zhao et al.
Analytica chimica acta, 1037, 274-280 (2018-10-08)
Ratiometric quantitation is used in mass spectrometry to account for variations in ionization efficiencies due to heterogenous sample matrixes. Isotopes are most commonly used to achieve ratiometric quantitation because of their ability to co-elute chromatographically with each other and to