Kluczowe dokumenty
399353
1-Methylbenzimidazole
99%
Synonim(y):
1-Methyl-1H-benzimidazole, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 3-Methylbenzimidazole, N-Methylbenzimidazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
bp
154 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3
Klucz InChI
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?