Kluczowe dokumenty
M29800
2-Methylbenzimidazole
98%
Synonim(y):
2-Methyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methylbenzoimidazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
175-177 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 2-Methylbenzimidazole is an important pharmacophore widely used in medicinal chemistry for the synthesis of various antibacterial and antifungal agents.
- It can be used as a key precursor to synthesize substituted benzimidazo[1,2-a]quinolones.
- It can be used in the synthesis of reversible solid-to-liquid phase transition coordination polymer crystals.
- 2-Methylbenzimidazole also exhibits corrosion inhibition.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?