Próba
97%
Formularz
solid
mp
293-296 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
Klucz InChI
DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... FGFR1(2260) , PDGFRB(5159)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?