Kluczowe dokumenty
713058
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
HMIMI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
ciąg SMILES
[I-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.HI/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CZIUVCSYOGFUPH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Jodek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy to ciecz jonowa o temperaturze pokojowej (RTIL), którą można otrzymać w reakcji 1-metyloimidazolu z 1-jodoheksanem.
Zastosowanie
Dodatek HMImI do elektrolitu stosowanego w nanokrystalicznych ogniwach słonecznych TiO2 uczulanych barwnikiem zwiększa napięcie fotowoltaiczne w obwodzie otwartym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Applying a QSPR correlation to the prediction of surface tensions of ionic liquids
Gardas, Ramesh L., and Joao AP Coutinho
Fluid Phase Equilibria, 265.1, 57-65 (2008)
Universal scaling of charge transport in glass-forming ionic liquids
Sangoro, J. R., et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 11.6, 913-916 (2009)
High-performance dye-sensitized solar cells based on solvent-free electrolytes produced from eutectic melts
Bai, Yu, et al.
Nature Materials, 7.8, 626-630 (2008)
The application of room temperature molten salt with low viscosity to the electrolyte for dye-sensitized solar cell
Matsumoto, Hajime, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 30.1, 26-27 (2001)
Quasi-solid-state dye-sensitized solar cells using room temperature molten salts and a low molecular weight gelator
Kubo, Wataru, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 4, 374-375 (2002)