Merck
727709
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1.0% water
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
N#C[N-]C#N.C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.C2N3/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;3-1-5-2-4/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
LAYIDOPTTZCESY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dicyjanamid 1-allilo-3-metyloimidazoliowy to ciecz jonowa na bazie 1-allilo-3-metyloimidazoliowej1, którą można otrzymać w reakcji chlorku 1-allilo-3-metyloimidazoliowego z dicyjanamidem sodu2.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Theoretical study on cation-anion interaction and vibrational spectra of 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids.
Xuan X, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 78(5), 1492-1499 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
727709-5G4061833338674
727709-50G4061833411735