228180
Cholesterol Esterase, Microbial
Cholesterol Esterase, Microbial, CAS 9026-00-0, is a native enzyme that catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Synonim(y):
Cholesterol Esterase, Microbial, CE, Sterolester Acylhydrolase
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
aktywność właściwa
≥100 units/mg protein
≥70 units/mg dry wt.
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
light brown
rozpuszczalność
10 mM potassium phosphate/sodium hydroxide, 0.1% BSA, pH 7.5: soluble
obecność zanieczyszczeń
Catalase ≤1.5%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1