Kluczowe dokumenty
398020
1,2-Ethanedithiol
technical grade, ≥90%
Synonim(y):
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
4.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiol
ciąg SMILES
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of membrane-permeant, fluorogenic biarsenicals.
- Development of microarrays of protein interaction and quantifying the domain-peptide interactions in high throughput using fluorescently labeled synthetic peptides.
- As insolubilizing agent in a study to evaluate the structural, optical, and electrical properties of high-quality films of PbSe nanocrystals fabricated by a layer-by-layer (LbL) dip-coating method.
- Quantitation of the extent of protein phosphorylation using a phosphoprotein isotope-coded affinity tag (PhIAT).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
398020-500ML | 4061831983906 |
398020-100ML | 4061831983890 |