Kluczowe dokumenty
394394
Samarium(III) oxide
99.999% trace rare earth metals basis
Synonim(y):
Samaria
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999% trace rare earth metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: samarium
gęstość
8.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sm]O[Sm]=O
InChI
1S/3O.2Sm
Klucz InChI
PRCWVHVINXAFRG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.