Merck
392308
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Z-2-Oxo-5-imidazolidinecarboxylic acid
98%
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Oxo-1,5-imidazolidinedicarboxylic acid 1-benzyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
98%
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]24/D −63.0°, c = 2.5 in methanol
mp
189 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CNC(=O)N1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O5/c15-10(16)9-6-13-11(17)14(9)12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,17)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
AYSUEIZKNBGWGN-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
Z-protected imidazolidinone for sequential N-alkylation.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Hayashi et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(2), 289-297 (1989-02-01)
(4S)-1-Alkyl-3-[[N-(carboxyalkyl)amino]acyl]-2-oxoimidazolidine-4- carboxylic acid derivatives (3) were prepared by two methods. Their angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activities and antihypertensive effects were evaluated, and the structure-activity relationships were discussed. The dicarboxylic acids 3a-n possessing S,S,S configuration showed potent in vitro ACE