Merck
381438
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde dimethyl acetal
95%
Synonim(y):
α,α-Dimethoxytoluene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Beilstein:
2044501
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acetal
ether
phenyl
ciąg SMILES
COC(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
Klucz InChI
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetal dimetylowy benzaldehydu jest organicznym budulcem. Katalizowana tosylanem pirydyniowym reakcja wymiany acetalowej między dimetyloacetalem benzaldehydu i 6-O-(tert-butylodifenylo-sililo)-1,2-O-izopropylideno-α-D-glukofuranozą daje 3,5-O-benzylideno-1,2-O-izopropylideno-α-D-glukofuranozę. Kinetyka hydrolizy dimetyloacetalu benzaldehydu nad amberlitem IR-120 została zbadana przy użyciu cyrkulacyjnego reaktora wsadowego w dioksanie. Opisano tandemową konwersję benzaldehydodimetyloacetalu do trans-1-nitro-2-fenyloetylenu.
Zastosowanie
Acetal dimetylowy benzaldehydu jest odpowiedni do stosowania w syntezie 4,6-dihydroksycukru, wymaganego do całkowitej syntezy lipidu A pochodzącego z Porphyromonas gingivalis 381. Może być stosowany do przygotowania 1-O-metylo-2,3-di-O-galloilo-beta-D-glukozy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Akerfeldt et al.
Carbohydrate research, 158, 137-145 (1986-12-15)
Pyridinium tosylate-catalyzed acetal exchange between benzaldehyde dimethyl acetal and 6-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-1,2-O-isopropylidene-alpha-D-glucofu ranose was investigated as an alternative to the original procedure of Brigl and Grüner (condensation of a D-glucose triol with benzaldehyde under zinc halide catalysis) for synthesis of 3,5-O-benzylidene-1,2-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose. The
T Ogawa et al.
FEMS immunology and medical microbiology, 28(4), 273-281 (2000-07-13)
A synthetic lipid A of Porphyromonas gingivalis strain 381 (compound PG-381), which is similar to its natural lipid A, demonstrated no or very low endotoxic activities as compared to Escherichia coli-type synthetic lipid A (compound 506). On the other hand
M Toda et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 65(3), 542-547 (2001-05-02)
The clove ellagitannins and their related polygalloyl-glucoses inhibited maltase activity of rat intestinal alpha-glucosidases. The structure-activity relationship study of those galloylglucoses, varying the extent of galloylation on the glucose core, with the ellagitannins, indicated that an increasing number of galloyl
Mesoporous silica with site-isolated amine and phosphotungstic acid groups: a solid catalyst with tunable antagonistic functions for one-pot tandem reactions.
N Raveendran Shiju et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(41), 9615-9619 (2011-09-16)
Kinetics of hydrolysis of benzaldehyde dimethyl acetal over Amberlite IR-120.
Altiokka MR and Hosgun HL.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(4), 1058-1062 (2007)