Merck
379093
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonim(y):
L-α-Hydroxyisovaleric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Beilstein:
1721140
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +19°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
bp
124-125 °C/13 mmHg (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
A useful chiral building block for peptide synthesis. Used in the preparation of the cytotoxic didemnin cyclopeptides and of the antineoplastic agent dolastatin 15.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 112, 7659-7659 (1990)
O Arad et al.
Biopolymers, 29(12-13), 1633-1649 (1990-10-01)
Depsipeptide analogues of peptide sequences can help in elucidating the role of specific hydrogen bonds in determining the conformation in peptides. The repeating pentapeptide and hexapeptide sequences of elastin have been suggested to contain a type II beta-turn with a
Schmidt, U. et al.
Synthesis, 294-294 (1991)
Pettit, G.R. et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 6692-6692 (1991)
Hye-Ran Yoon
Archives of pharmacal research, 30(3), 387-395 (2007-04-12)
A rapid dried-filter paper plasma-spot analytical method was developed to quantify organic acids, amino acids, and glycines simultaneously in a two-step derivatization procedure with good sensitivity and specificity. The new method involves a two-step trimethylsilyl (TMS) - trifluoroacyl (TFA) derivatization