219827
(S)-(−)-2-Hydroxyisocaproic acid
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, L-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, L-Leucic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D −26.3°, c = 1 in 1 M NaOH
mp
78-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
LVRFTAZAXQPQHI-YFKPBYRVSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3