Merck
377481
Sigma-Aldrich
Isopropyltriphenylphosphonium iodide
98%
Synonim(y):
(1-Methylethyl)triphenylphosphonium iodide, NSC 140615
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHP(C6H5)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
194-197 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[I-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.HI/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Employed in Wittig and cyclopropanation reactions.
Reactant for:
  • Total synthesis of heliananes
  • Preparation of highly substituted benzene derivatives
  • Synthesis of curcuphenol and elvirol analogs via a retro-aldol reaction as fungicidal agents
  • 4-substituted methoxylbenzoyl-aryl-thiazoles analogues as potent and orally bioavailable anticancer agents
  • Wittig reaction
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 34, 2695-2695 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 31-31 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3211-3211 (1992)