Merck
376159
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methyl isocyanide
97%
Synonim(y):
(Isocyanomethyl)trimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.23
Beilstein:
3930556
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
52-53 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isonitrile
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H11NSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,2-4H3
Klucz InChI
OLSTVZKPVGMQKB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opisano syntezę izocyjanku (trimetylosililo)metylu i jego reakcję z nukleofilami protonowymi. Opisano ulepszony sposób otrzymywania izocyjanku (trimetylosililo)metylu. Reakcja (trimetylosililo)izocyjanku metylu z kompleksem (η2-formaldehydu)cyrkonocenu daje produkty insercji.
Zastosowanie
Izocyjanek (trimetylosililo)metylu może być stosowany do otrzymywania izocyjanometylenotrifenylofosforanu.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Isocyanomethylenetriphenylphosphorane.
Zinner G and Fehlhammer WP.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 24(11), 979-980 (1985)
An improved synthesis of trimethylsilylmethyl isocyanide and some of its reactions with nucleophiles.
Smith R and Livinghouse T.
Synthetic Communications, 14(7), 639-646 (1984)
A (η1-iminoacyl) zirconocene complex formed by alkyl isocyanide insertion into the metal-to-carbon bond of (η2-formaldehyde) zirconocene.
Erker G, et al.
Organometallics, 10(4), 1201-1203 (1991)
An Improved Synthesis of Trimethylsilylmethyl Isocyanide.
Brouwer AC and Van Leusen AM.
Synthetic Communications, 16(8), 865-869 (1986)