Merck
369632
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid-d
98 atom % D
Synonim(y):
Deuterotrifluormethansulfonic acid, Triflic acid-D
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
bp
162 °C (lit.)
gęstość
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
Klucz InChI
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)