About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]24/D −3.7°, c = 5 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/0.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m0/s1
Klucz InChI
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?