Kluczowe dokumenty
365963
Di-tert-butyl N,N-diethylphosphoramidite
technical grade, 93%
Synonim(y):
Bis(1,1-dimethylethyl) N,N-diethylphosphoramidite, Di-tert-butyl diethylphosphoramidite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
93%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
39-41 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H28NO2P/c1-9-13(10-2)16(14-11(3,4)5)15-12(6,7)8/h9-10H2,1-8H3
Klucz InChI
KUKSUQKELVOKBH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?