Merck
345164
Sigma-Aldrich
Tin(II) acetate
Synonim(y):
Stannous acetate, Tin acetate, Tin diacetate
About This Item
Wzór liniowy:
Sn(CH3CO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.80
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: catalyst
mp
180-182 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[SnH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Sn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Tin(II) acetate can be used as a photocatalyst to produce Arylstannane(IV) Reagents.
Zastosowanie
  • Enhances the rate of thermal depolymerization of poly(lactic acid) fibers
  • Reactant for the synthesis of Sn-Cu bimetallic nanoparticles
  • used in in preparation of tin anode by organic electroplating for rechargeable thin-film batteries
  • Used as tin source for preparation of high surface area tin oxide catalysts
Used to prepare tin(IV) oxide thin films by photochemical vapor deposition. With palladium(II) acetate, an efficient catalytic system for C-H activation of the methoxy group of anisole.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Journal of Organic Chemistry, 59, 7521-7521 (1994)
Xiao Han et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(39), e1901650-e1901650 (2019-08-03)
Long-term instability and possible lead contamination are the two main issues limiting the widespread application of organic-inorganic lead halide perovskites. Here a facile and efficient solution-phase method is demonstrated to synthesize lead-free Cs2 SnX6 (X = Br, I) with a
The Journal of Organic Chemistry, 59, 7521-7521 (1994)
Thin Solid Films, 251, 19-19 (1994)
Thin Solid Films, 251, 19-19 (1994)