Kluczowe dokumenty
340111
1-Bromo-2-pentene, predominantly trans
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
~50 ppm hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4785 (lit.)
bp
122 °C (lit.)
gęstość
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC\C=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
Klucz InChI
FTBPZRNURKMEFD-ONEGZZNKSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
cis-1-bromo-2-penten został użyty w syntezie kwasu (+)-polioksamowego. Był on również wykorzystywany do przygotowywania feromonów.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Kwan Soo Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10)(10), 1116-1117 (2002-07-19)
Coupling of cis-1-bromo-2-pentene and (S,S)-hydrobenzoin stannylene acetal followed by regio- and stereoselective transformations of the resulting allylic ether gave (+)-polyoxamic acid and a similar procedure was applied to the synthesis of D-sorbitol from trans-1-iodo-2-hexene.
Aldrichimica Acta, 28, 12-12 (1995)