Merck
330205
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-methylimidazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
bp
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cn1cncc1Cl
InChI
1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
NYDGOZPYEABERA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-chloro-1-metyloimidazol jest 5-halo-1-metyloimidazolem. Bierze udział w bogatej w elektrony epoksydacji olefin katalizowanej przez kompleks porfiryny żelaza(III).
Zastosowanie
5-Chloro-1-metyloimidazol został użyty do syntezy funkcjonalizowanych C-5 N-metylowanych imidazoli.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An efficient route to 5-iodo-1-methylimidazole: synthesis of xestomanzamine A.
Panosyan FB and Still IWJ.
Canadian Journal of Chemistry, 79(7), 1110-1114 (2001)
W Nam et al.
Journal of inorganic biochemistry, 80(3-4), 219-225 (2000-09-23)
An electron-rich iron(III) porphyrin complex (meso-tetramesitylporphinato)iron(III) chloride [Fe(TMP)Cl], was found to catalyze the epoxidation of olefins by aqueous 30% H2O2 when the reaction was carried out in the presence of 5-chloro-1-methylimidazole (5-Cl-1-Melm) in aprotic solvent. Epoxides were the predominant products