Merck
326844
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
99%
Synonim(y):
4,4′,4′′-Ethylidynetrisphenol, THPE
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(C6H4OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
mp
246-248 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O3/c1-20(14-2-8-17(21)9-3-14,15-4-10-18(22)11-5-15)16-6-12-19(23)13-7-16/h2-13,21-23H,1H3
Klucz InChI
BRPSWMCDEYMRPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Chien-Shu Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(9), 2716-2723 (2009-05-08)
Hepatitis C virus nonstructural protein 3 (HCV NS3) helicase is believed to be essential for viral replication and has become an attractive target for the development of antiviral drugs. A fluorescence resonant energy transfer helicase assay was established for fast