Merck
319694
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-1-butanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3S(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
thioether
ciąg SMILES
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)