Merck
318396
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-propanol
98%
Synonim(y):
Methionol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3S(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
89-90 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
thioether
ciąg SMILES
CSCCCO
InChI
1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(metylotio)-1-propanol może być użyty jako reagent do przygotowania:
  • Kaliks[4]areny jako chemoczujniki aminokwasów.
  • Amfifilowych kopolimerów diblokowych wrażliwych na reaktywne formy tlenu (ROS), mających zastosowanie jako nanonośniki do terapii fotodynamicznej i chemioterapii.
  • Tiooctan 3-(metylosulfonylo)propylu, który jest stosowany do wytwarzania dipolarnych polimerów szklanych do zastosowań elektronicznych i energetycznych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of an oxidation-sensitive polyphosphoester bearing thioether group for triggered drug release
Wang J, et al.
Biomacromolecules, 20(4), 1740-1747 (2019)
Fabio Miazzi et al.
Chemical senses, 44(9), 673-682 (2019-09-11)
Insect odorant receptors (ORs) show a limited functional expression in various heterologous expression systems including insect and mammalian cells. This may be in part due to the absence of key components driving the release of these proteins from the endoplasmic
David A Camarena-Pozos et al.
Plant, cell & environment, 42(4), 1368-1380 (2018-11-01)
The plant microbiota can affect host fitness via the emission of microbial volatile organic compounds (mVOCs) that influence growth and development. However, evidence of these molecules and their effects in plants from arid ecosystems is limited. We screened the mVOCs
JianCai Zhu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(34), 7499-7510 (2015-08-11)
The aroma profile of oolong tea infusions (Dongdingwulong, DDWL; Tieguanyin, TGY; Dahongpao, DHP) were investigated in this study. Gas chromatography-olfactometry (GC-O) with the method of aroma intensity (AI) was employed to investigate the aroma-active compounds in tea infusions. The results
Enbo Xu et al.
Journal of food science, 80(7), C1476-C1489 (2015-06-20)
Enzymatic extrusion, instead of traditional steam cooking, to treat rice is an efficient and alternative pretreatment for Chinese rice wine fermentation. In order to determine the formation of volatiles in enzymatic extrusion-processed rice wine (EE), and to confirm its characteristic