Kluczowe dokumenty
307254
Diisopropylphosphoramidous dichloride
95%
Synonim(y):
(Diisopropylamino)dichlorophosphine, Bis(isopropyl)aminodichlorophosphine, Dichloro(diisopropylamido)phosphorus, Dichloro(diisopropylamino)phosphine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
gęstość
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H14Cl2NP/c1-5(2)9(6(3)4)10(7)8/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
UPPVRFOGRCBSJP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?