Merck
305839
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminoacrolein
90%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Beilstein:
969389
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.584 (lit.)
bp
270-273 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
amine
ciąg SMILES
CN(C)\C=C\C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6(2)4-3-5-7/h3-5H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
3-Dimetyloaminoakroleinę wykorzystano w syntezie:
  • benzochlorin, benzoizobakteriochlorin i benzobakteriochlorin
  • podstawionych styrylem pochodnych Z/E-chloryn ze szkieletem chlorofilu-a
  • cyjaniny w kształcie litery Y z końcowymi grupami dimetyloaminowymi
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient new syntheses of benzochlorins, benzoisobacteriochlorins, and benzobacteriochlorins.
Graca M, et al.
Tetrahedron Letters, 31(10), 1365-1368 (1990)
Triple-branched cyanine dyes.
Dale J and Eriksen OI.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 42(4), 242-246 (1988)
Synthesis of Styryl-substituted Z/E-Chlorin Derivatives with Chlorophyll-a Skeleton
Wang J-J, et al.
Chin. J. Chem., 24(7), 933-938 (2006)