Merck
304468
Sigma-Aldrich
N,N-Dibutylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N[(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
gęstość
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C14H23N/c1-3-5-12-15(13-6-4-2)14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3
Klucz InChI
FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to
Antonella Fontana et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(35), 9214-9222 (2015-08-01)
With the aim to improve the features of surfactant solutions in terms of sustainability and renewability we propose the use of hydrogenated natural and sustainable plant-derived cardanol as an additive to commercial surfactants. In the present study we demonstrated that