Merck
436860
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N[CH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
95-96 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)N(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19N/c1-10(2)13(11(3)4)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3
Klucz InChI
OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-diizopropylanilina jest N,N-dialkiloaniliną. Jej boranowe addukty zostały przygotowane i zgłoszone jako środki hydroborujące. Dysocjacja termiczna adduktu boran-N,N-diizopropylaniliny została opisana jako dająca gazowy diboran. N,N-diizopropylanilina jest pochodną diizopropyloaminową, którą można otrzymać w reakcji bromobenzenu z diizopropyloaminą.
Zastosowanie
N,N-diizopropyloanilinę wykorzystano do syntezy 4-diizopropyloaminobenzonitrylu. Może być stosowana do syntezy 6-(4-bromofenylo)-3-metoksy-5-metylo-8-oksabicyklo[3.2.1]okta-3,6-dien-2-onu i N,N,N′,N′-tetraizopropylobenzydyny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Yvonne D Williams et al.
The Journal of organic chemistry, 78(23), 11707-11713 (2013-11-01)
Methoxytropolones are useful scaffolds for therapeutic development because of their known biological activity and established value in the synthesis of α-hydroxytropolones. Upon treatment with triflic acid, a series of 3-methoxy-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-ones rearrange rapidly and cleanly to form methoxytropolones. Interestingly, bicycles that
N-alkylation of hindered secondary aromatic amines with 2-iodobutane.
Katritzky AR, et al.
ORL; Journal for Oto-Rhino-Laryngology and Its Related Specialties, 23(4), 399-402 (1991)
Synthesis of N,N,N',N'-tetraalkylbenzidines through oxidative coupling of N,N-dialkylarylamines induced by SbCl5.
Vitale P, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 3, 36-48 (2013)
Dual fluorescence and fast intramolecular charge transfer with 4-(diisopropylamino) benzonitrile in alkane solvents.
Demeter A, et al.
Chemical Physics Letters, 323(3), 351-360 (2000)
Brown et al.
The Journal of organic chemistry, 65(15), 4655-4661 (2000-08-26)
Several N,N-diethyl-tert-alkylamines, such as N,N-diethyl-2-methyl-2-butylamine (1, t-PentNEt2), N,N-diethyl-2,3-dimethyl-2-butylamine (2, t-HexNEt2), N,N-diethyl-2,3,3-trimethyl-2-butylamine (3, t-HeptNEt2), and N,N-diethyl-1,1,3,3-tetramethylbutylamine (4, t-OctNEt2) with varying steric bulk around nitrogen (by changing the tert-alkyl group) have been prepared and examined as borane carriers. The complexing ability of