Kluczowe dokumenty
302163
(R)-(−)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
99%
Synonim(y):
(−)-Styrene glycol, (R)-(−)-Phenylethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −69°, c = 1 in chloroform
bp
272-274 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
302163-250MG | |
302163-1G | 4061826665756 |