Merck
299936
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-bromofluorene
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
powder
mp
148-149 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1ccc-2c(Cc3cc(Br)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H10BrN/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,15H2
Klucz InChI
RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oceniono charakterystykę spektralną kompleksowania inkluzyjnego 2-amino-7-bromofluorenu w wodnym roztworze β-cyklodekstryny. Zbadano wygaszanie fluorescencji 2-amino-7-bromofluorenu przez chlorometany (CH2Cl2, CHCl3, CCl4) w różnych rozpuszczalnikach.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I V Muthu Vijayan Enoch et al.
Journal of fluorescence, 14(6), 751-756 (2005-01-15)
Spectral characteristics of 2-amino-7-bromofluorene (2ABF) have been studied in aqueous beta-cyclodextrin (beta-CDx) solution. Enhancement in the fluorescence intensity of the neutral from of 2ABF was observed due to the formation of 1:1 complex with beta-CDx. The formation of this complex
Fluorescence quenching of 2-amino-7-bromofluorene by chloromethanes-static and dynamic model for CCl4 quenching in polar solvents.
Radha N and Swaminathan M.
J. Chem. Res. (M), 2001(12), 503-504 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
299936-1G4061825764429