Kluczowe dokumenty
296961
Lithium diisopropylamide
10 wt. % suspension in hexanes
Synonim(y):
LDA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
stężenie
10 wt. % suspension in hexanes
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
Klucz InChI
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?