Merck
295981
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-13C,d3)
99 atom % D
Synonim(y):
N-Methyl-13C-d3-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2N(13CD3)NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
mp
62 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
Klucz InChI
FFKZOUIEAHOBHW-JVXUGDAPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemische Berichte, 106, 1765-1765 (1973)